Learn More
Sulfato ferroso, 7-hidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
85.09€ - 615.00€
CAS | 7782-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | FeH14O11S |
Peso molecular (g/mol) | 278.01 |
Número MDL | MFCD00149719 |
Clave InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
PubChem CID | 62662 |
ChEBI | CHEBI:75836 |
Nombre IUPAC | hierro(2+);sulfato;heptahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15587954
|
Avantor J.T.Baker
2074-01 |
500 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha | N/A | |||||
15597954
|
Avantor J.T.Baker
2074-05 |
2.5 kg | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
615.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
7782-63-0 | |
278.01 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
62662 | |
hierro(2+);sulfato;heptahidrato |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
CHEBI:75836 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Ferrous Sulfate | |
7782-63-0 | |
FeH14O11S | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
278.01 | |
CHEBI:75836 | |
FCC/USP |
7-Hydrate | |
Crystals | |
MFCD00149719 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
hierro(2+);sulfato;heptahidrato | |
62662 | |
278.02 | |
1L = 1.90kg |