Learn More
New Source™ Mascarilla desechable FFP2
Mascarilla FFP2 desechable para protección contra la inhalación de gotas y partículas. Disponible con o sin válvula de exhalación.
0.25€ - 1.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Color | Blanco |
Design Type | Copa/moldeado |
Desechables | Sí |
Material | Algodón antibacteriano, tela sin tejer |
Descripción
- Capas exteriores de polipropileno
- Forma de taza
- 16669272 incluye una válvula de exhalación para mayor comodidad
- 16635042 no incluye válvula
- Compatible con gafas; reduce el empañamiento gracias a su diseño contorneado
- La pieza ajustable de la nariz de espuma blanda garantiza un ajuste perfecto y aumenta la comodidad del usuario
- La junta evita que la capa se abra por los bordes
Especificaciones
Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Copa/moldeado | |
Algodón antibacteriano, tela sin tejer | |
Universal | |
Protección contra polvos y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos | |
No estéril |
Blanco | |
Sí | |
Respirador para partículas con doble banda para la cabeza | |
FFP2 NR D | |
Sí |