Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black metal-PVC jacketing.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155205
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15763012
  • 436.00€ / 1 unidad
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Descripción
Guía de luz flexible con fibra óptica Puravis ecológica. Alta flexibilidad para diferentes técnicas de iluminación, así como iluminación remota; para utilizar con fuentes de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED
Especificaciones
Especificaciones
Guía de luz de fibra óptica
4,5 mm
Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
5.2 ft.
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Haz de fibra activa Ø 2 x 4,5 mm, revestimiento exterior Ø = 2 x 9,8 mm, adaptador de fuente de luz Ø 10 mm
4.5 mm
Luz de guía doble
1600 mm