Learn More
Cytiva Bolígrafo de punta de fibra para REC-111/REC-112
Disponible en opciones de punta corta azul o punta larga roja. Los bolígrafos de punta de fibra Cytiva para REC-111/REC-112 son bolígrafos desechables sin borrones para su uso en registradores gráficos de papel de canal único y doble en sistemas de cromatografía Cytiva.
Marca: Cytiva 18-1004-22
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
REC 111 (n.º fabr. 18-1132-32) y REC 112 n.º fabr. 18-1132-33) son registradores de papel de alta calidad y lecho plano que utilizan un sistema potenciométrico de equilibrio nulo. Pueden admitir varios voltajes de entrada, ofrecer una selección de velocidades de gráfico y permitir muchas funciones que se controlan de forma remota. Los registradores tienen características sofisticadas como elevador de bolígrafo eléctrico, funciones de red e inicio, suministro de papel hacia delante y hacia atrás.- Los bolígrafos desechables sin borrones proporcionan trazados claros y precisos para una evaluación instantánea
- REC 111 es un registrador de un solo canal que utiliza un bolígrafo de punta corta azul reemplazable
- REC 112 es un registrador de dos canales que utiliza un bolígrafo de punta corta azul y punta larga roja
- Las posiciones de los dos bolígrafos independientes (REC 112) representan los niveles de las entradas correspondientes
- En el registrador de doble canal, el bolígrafo de canal 1 siempre está 2,5 mm detrás del bolígrafo de canal 2
- Tiempo de repuesta: 0,2 segundos (de 2,55 a 97,5 % FSD)
Especificaciones
Bolígrafo de punta de fibra | |
Azul | |
Short |
Registro de aplicaciones de cromatografía mediante registradores gráficos de papel | |
REC-111 | |
Tiempo de repuesta: 0,2 segundos (de 2,55 a 97,5 % FSD) |