Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 36 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS27501A
14.82 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15390400
  • 15.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Blanco
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
Cada uno
104 mm
59 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
36
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
104 x 104 x 59 mm
104 mm
13 mm