Learn More
Heidolph™ Findenser™ Condensador de Agua
GREENER_CHOICE
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
435.00€ - 444.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensación de agua
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Condensador
Material Vidrio, aluminio
Para utilizar con (equipo) Material de vidrio de laboratorio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
17392730
Ver documentos
Heidolph™
505-81720-00
NS 19/19
444.00€
cada uno
16622702
Ver documentos
Heidolph™
505-81700-00
NS 24/24
444.00€
cada uno
16429553
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Heidolph™
505-81710-00
NS 29/24
435.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Findenser™ consta de una columna de vidrio y una cubierta de aluminio con aletas. Una pequeña cantidad de fluido térmico encapsulado ubicado entre la columna de vidrio y la cubierta de aluminio transfiere el calor del vidrio a la cubierta de aluminio con aletas. El calor generado en el proceso se disipa después al exterior a través de la innovadora estructura de las aletas de aluminio. Cuando se utiliza en la campana extractora de laboratorio, Findenser™ ofrece una capacidad de enfriamiento que no es inferior a los sistemas enfriados por agua.
  • Para síntesis bajo reflujo
  • Una gran superficie de aletas de aluminio garantiza una excelente transferencia de calor
  • Utilícelo con volúmenes de disolvente de hasta 1 l
  • Se puede asegurar con abrazaderas de laboratorio estándar o con el kit de fijación Findenser™ (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
Condensación de agua
Condensador
Material de vidrio de laboratorio
Cono/conector hembra
400 mm
Vidrio, aluminio
15,7 in
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Heidolph™ Findenser™ Condensador de Agua