Learn More
Cole-Parmer™ Marcadores de laboratorio
Escriba en una amplia variedad de superficies con estos versátiles marcadores de laboratorio. Los rotuladores de laboratorio Cole-Parmer™ marcan de manera permanente el plástico; se borran en vidrio, metal o porcelana. Los marcadores no se emborronan ni sangran cuando se someten a agua o alcohol.
78.55€ - 84.45€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para superficies metálicas, de porcelana o vidrio |
---|---|
Cantidad | 10/Paq. |
Descripción
- Punta de fibra de punta fina
- Tinta de secado rápido
- Escribe sobre superficies frías y húmedas
- Disponibles en cuatro colores distintos
Especificaciones
Para superficies metálicas, de porcelana o vidrio | |
10/Paq. |