Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas multicanal Finnpipette™ Novus i
Combine esta pipeta con nuestro soporte para pipetas ajustable con el fin de facilitar el enriquecimiento de muestras mediante MSIA con una velocidad de procesamiento inferior.
432.00€ - 2380.00€
Especificaciones
Línea de productos Finnpipette Novus i
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15102589
Ver documentos
Thermo Scientific™
991S
Pipette Stand Only Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15122589
Ver documentos
Thermo Scientific™
991SP12
Pipetter, Pipette Stand Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Combine las pipetas electrónicas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i con nuestro soporte para pipetas ajustable para disponer de un sistema semiautomático económico para la aplicación y el desarrollo rápidos de métodos de inmunoensayos espectrométricos de masas (MSIA). Cada Novus i se suministra con un menú de MSIA personalizado para una mayor simplificación de la programación de pipetas complementaria a las aplicaciones de MSIA.
Características:
  • Simplifique los métodos de MSIA con la pipeta Finnpipette Novus i y el soporte para pipetas
  • El nuevo software permite de 1 a 999 ciclos de aspiración y dispensación con tan solo pulsar el accionador de la pipeta
  • Carga continua de la batería de la pipeta en el soporte ajustable durante el procesamiento de las muestras
  • Incluye funciones de avance, retroceso, dilución, pipeteo gradual, mezcla, procesamiento secuencial paso a paso, etc. (nueve velocidades de aspiración/dispensación)
Compatible con:
Thermo Scientific MSIA D.A.R.T.'S™ (se debe pedir por separado)
Especificaciones
Especificaciones
Finnpipette Novus i