Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
47.71€ - 432.29€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures |
Contenido y almacenamiento | <0°C |
Fuente | Egg white |
Tipo de producto | Lisozima |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10536394
|
Fisher BioReagents™
BP535-1 |
1 g | N/A | ||||||
10535054
|
Fisher BioReagents™
BP535-5 |
5 g | N/A | ||||||
10421545
|
Fisher BioReagents™
BP535-10 |
10 g | N/A | ||||||
10421735
|
Fisher BioReagents™
BP535-25 |
25 g | N/A | ||||||
Descripción
- Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
- Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
- Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
Especificaciones
Blanco | |
<0°C | |
Lisozima |
Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures | |
Egg white | |
Crystalline Powder |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Lysozyme, egg white
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.