Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Agar, Miller (Powder)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
47.81€ - 164.76€
Especificaciones
Grado Genética molecular
Tipo de medios LB Agar
Tipo de producto Agar
Formulación Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Tipo de empaquetado Poly Bottle
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10081163
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP1425-500
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10734724
Ver documentos
Fisher BioReagents™
BP1425-2
2000 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Directions for Media Preparation: Suspend 40g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
  • Sodium chloride concentration of Miller formulation is 2X the concentration of the Lennox formulation to allow for optimal salt concentration for a specific strain
Especificaciones
Especificaciones
Genética molecular
Agar
Poly Bottle
LB Agar
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • LB Agar, Miller