Learn More
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth (Powder) - Lennox
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
Marca: Fisher BioReagents™ BP1427-2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Directions for Media Preparation: Suspend 20g in 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes
- Provides a nutrient-rich environment to enable faster growth of E. coli
- Format: Dehydrated powder
Especificaciones
Cultivo bacteriano | |
Genética molecular | |
Microbiology Media | |
Preparing bacterial nutrient media | |
2000 g |
Polvo | |
LB Broth - Lennox | |
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L | |
Poly Pail |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Broth Miller