Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, polvo/escamas, Fisher BioReagents™
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo
88.65€ - 304.00€
Especificaciones
Grado | Genética molecular |
---|---|
Tipo de producto | Agar |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para un agente solidificante para medios de cultivo. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10153193
|
Fisher BioReagents™
BP1423-2 |
2000 g | Balde de polietileno |
304.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10572775
|
Fisher BioReagents™
BP1423-500 |
500 g | Frasco de polietileno |
88.65€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo
- Se utiliza como agente de solidificación para proporcionar el medio sólido que permita complementar el crecimiento de microbios en aplicaciones de cultivo celular
- Probado funcionalmente para fomentar el crecimiento de E. coli y S. aureus
- La concentración típica es de 1.5 % de agar (15 g/l) en agua.
Especificaciones
Genética molecular | |
Agar | |
Se utiliza para un agente solidificante para medios de cultivo. |