Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de homogeneizador 850, sonda de generador
Sonda de generador de acero inoxidable; El accesorio del homogeneizador Fisher Scientific™ 850, sonda de generador es compatible con los homogeneizadores Fisher Scientific 850.
Marca: Fisherbrand™ 15525829
Alertas:
Advertencia: Los rodamientos de acero inoxidable no se pueden esterilizar en autoclave.
Includes: Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Descripción
- Se suministra con rodamientos superiores e inferiores de PTFE
- La sonda al completo se puede esterilizar en autoclave
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Sonda generadora de dientes de sierra:
- Añada acción de corte extra y el diseño de estátor permite que las muestras finas y medianas pasen a través de las ventanas de procesamiento
Especificaciones
Sonda | |
De 100 ml a 2 l | |
195 mm | |
Dientes de sierra, ventana ancha |
Grueso | |
20 mm | |
acero inoxidable 316 | |
Homogeneizador Fisher Scientific 850 |