Learn More
Asta de ocho puntas Fisher Scientific™ de repuesto para desmembrador sónico
Asta de ocho puntas para desmembrador sónico
Marca:  Fisherbrand FB4599
35.14 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12961181
  • 38.50€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Permite procesar ocho muestras simultáneamente.
Especificaciones
Especificaciones
Punta de repuesto
Desmembrador sónico modelo 505 y 705