Learn More
Fisherbrand™ Mantas de polipropileno con control del calor
Incluye una carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos y duradera. Las mantas de polipropileno con control del calor Fisher Scientific™ minimizan los daños por derrames y permiten la máxima transferencia de calor con mínimo riesgo de rotura de frascos.
Especificaciones
Diseñar | Polypropylene housing |
---|---|
Tensión | 115 V |
Tipo de producto | Heating Mantle |
Temperatura (métrico) | 450°C |
máx. (imperial) | 842°F |
Descripción
Diseñada con la flexibilidad y facilidad como prioridades, la manta calefactora de la serie EM es un instrumento excelente y fiable para aplicaciones de calefacción de laboratorio. Todas las mantas calefactoras EM tienen un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. También cuentan con abrazaderas de varilla de soporte como componente integral e incorporan una protección de conexión a tierra y fusibles dobles para ofrecer mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia más uniforme y dirigida del calor.
- Uso con matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 litros
- Diseño «frío al tacto»
- Temperatura máxima del elemento de 450 °C
- Regulador de energía integrado
- El modelo EM5000/CE tiene 2 circuitos para la calefacción a nivel superior e inferior
- Cartucho de calefacción con aislante reemplazable
- Luces indicadoras de potencia y funcionamiento del calefactor
- Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
- Protección con conexión a tierra y fusibles dobles para ofrecer seguridad adicional
- Se suministra con abrazaderas para varillas de soporte de 1.3 cm de diámetro (las varillas de soporte se venden por separado)“”
Especificaciones
Polypropylene housing | |
Heating Mantle | |
842°F |
115 V | |
450°C |