Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica de precisión, 340 mm de largo
Requiere 275 ml de volumen líquido para inmersión.
Marca:  Fisherbrand™ 11555P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11722283
  • 24.60€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Descripción
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Utilice la probeta 08-530K, disponible por separado
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
  • La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
  • Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM E 126
  • Con divisiones de 0,001
  • Utilice la probeta 08-530E, disponible por separado
Información de órdenes
Hay disponible un certificado de calibración; solo tiene que añadir la letra C al final del número de catálogo al realizar el pedido.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,0005
345 mm
Vidrio sodocálcico
Desde 1,420 hasta 1,490
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Cilindro de vidrio borosilicatado de 350 ml
Medición de gravedad específica
275 mL