Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores técnicos, Tamaño: 0,2 mm; Color: Verde
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas.
12.36€
Especificaciones
Tipo de producto Bolígrafo técnico
Estilo de punta Fina
Para utilizar con (aplicación) Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas
Cantidad 6/pack
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Anchura de la línea (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Anchura de la línea (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15203976
Ver documentos
Fisherbrand™
3044
Rojo 0,4mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15223976
Ver documentos
Fisherbrand™
3048
Verde 0,4mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15213976
Ver documentos
Fisherbrand™
3047
Verde 0,2mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Fisher Scientific™ Technical Pens are ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams. 6 per pack.
Disponible en múltiples colores y anchos.
Especificaciones
Especificaciones
Bolígrafo técnico
Fina
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas
6/pack