Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM), Fisherbrand™
29.89 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Formulación IUPAC
- Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
- La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Especificaciones
Estándares de tampón de pH | |
Instrumentos y electrodos | |
Liquid | |
Solución de tampón | |
Frasco | |
Certificado de calidad |
Calibration | |
4.005 | |
473 ml (16 oz) | |
La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH | |
Trazables a NIST |