Learn More
Fisherbrand™ Reloj temporizador Traceable™: 24 horas
Temporizador de sobremesa fiable con resolución de 1 segundos y exactitud del 0.01 %
Marca:  Fisherbrand™ 5035
Código de producto. 11769795
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Pila de óxido de plata con 2 años de vida útil, caballete, clip de solapa, dorso magnético
Descripción
Descripción
Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Hour Timer Clock is a reliable benchtop timer with 1-second resolution and 0.01% accuracy.
  • Recuperación de memoria
  • Función «thru-zero»
  • Modo de tiempo límite
  • Capacidad de temporización: 24 horas
  • Pantalla: LCD de 0.34 pulg de altura
  • El reloj tiene indicadores de AM/PM
  • Alarma: 1 min audible y visual, se silencia automática o manualmente
  • Dimensiones: 5.7 de L x 5.7 de An x 1.3 de Al cm (2.25 x 2.25 x 0.5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de memoria avanzada
1 min audible/visible
1 s
Óxido de plata
2,25 in
2,25 in
0,5 in
1.27 cm
1,5 oz
Pila de óxido de plata con 2 años de vida útil, caballete, clip de solapa, dorso magnético
De 24 horas a 1 minutos
0.0001
LCD
5.6 x 5.6 x 1.27 cm (2.25 x 2.25 x 0.5 pulg)
5.6 cm
5.6 cm
0.33 in.
0.83 cm
42.52 g