Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para mezcladores Vortex Kit de inserción de espuma
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
Marca:  Fisherbrand™ 80862991
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15776939
  • 57.62€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Pack de variedad de inserción de espuma
  • Incluye insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de inserción de espuma
Mezcladora vorticial
soporte de tubo 9 a 13 mm, soporte de tubo de 4 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm