Learn More
Fisherbrand™ Cabezal para mezcladores Vortex
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
Marca:  Fisherbrand™ 80862999
Código de producto. 15756949
  • 36.15€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
También es compatible con modelos de otros fabricantes; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
  • Cabeza de goma (76 mm) 02-215-382 se usa con tapa de cabeza de 76 mm 02-215-383 para mezclar vasos de precipitados, matraces y objetos de forma irregular
También es compatible con modelos de otros fabricantes; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
  • Cabeza de goma (76 mm) 02-215-382 se usa con tapa de cabeza de 76 mm 02-215-383 para mezclar vasos de precipitados, matraces y objetos de forma irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal
76 mm
Mezcladores vorticiales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Cabezal para mezcladores Vortex > Cabeza; 3 pulg.