Learn More
Fisherbrand™ Kits de accesorios para mezcladores Vortex
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
95.50€ - 201.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mezcladora vorticial
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15726949
Ver documentos
Fisherbrand™
80862996
Kit de microtubos de espuma y placas de micropocillos con retenedor
120.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
15756939
Ver documentos
Fisherbrand™
80862989
Kit de soporte de tubo de espuma con retenedor
201.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15766959
Ver documentos
Fisherbrand™
80863010
Kit de microtubos
95.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
Foam Microtube and Microwell Plate Holder Kit with Retainer
  • Includes one microtube holder, one microwell plate holder, and one insert retainer (Cat. Nos. 02-215-386, -387, -391)
Foam Tube Holder Kit with Retainer
  • Iincludes 3 tube holders (for 9-13mm, 14-19mm, and 20-25mm tubes), one flat foam insert, two vessel harnesses and one insert retainer (Cat. Nos. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Microtube Kit:
  • Mixes (48) 0.25 to 2mL micro tubes; includes foam insert and insert retainer
Microwell Plate Kit:
  • For mixing 96-well plates or deep well blocks; includes foam insert and insert retainer
Especificaciones
Especificaciones
Mezcladora vorticial