Learn More
Fisherbrand™ 3 Tier Disc Assembly Complete
Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo. Pinzas para tubos de diámetros de 15 a 17 mm son ideales para tubos de centrífugas de 15 ml.
Marca:  Fisherbrand™ RMD024-3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12378448
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Conjunto de discos de 3 niveles completo con 24 pinzas para cada disco adecuado para tubos de diámetros de 8 a 11 mm.
  • Disco de mezclador giratorio completo con 24 pinzas para tubos, suministrado sin montar.
  • Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
  • Pinzas para tubos de diámetros de 8 a 11 mm, adecuadas para tubos de microcentrífugas de 0,5 ml, tubos de microcentrífugas de 1,5 ml, tubos de microcentrífugas de 0 ml, aspiradores de 3 ml y tubos con tapón de 5 ml.
  • Los accesorios también se pueden esterilizar en autoclave y permiten una fácil carga y extracción de tubos.
  • El accesorio es fácil de instalar en el RM-1 ubicándolo sobre tres pines y, a continuación, fijándolo con la ruedecilla regulable.
Especificaciones
Especificaciones
24 pinzas