Learn More
Fisherbrand™ Mascarillas desechables de protección avanzada
Proporciona protección cómoda
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Face Mask |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tamaño | Estándar |
Desechables | Sí |
Sin látex | Sí |
Descripción
Provides convenient protection
- Protección avanzada
- Desechables, un solo uso
- Opción de sujeciones para orejas o cierre de lazo
- Capa exterior de polipropileno no tejido
- Capa interior de polipropileno tejido térmicamente
- Sin látex
- Opción de color azul o blanco
- Tamaño/ajuste universal
Especificaciones
General Purpose Face Mask | |
Estándar | |
Sí |
Polipropileno | |
Sí | |
Non-woven Polypropylene (outer and inner), Meltblown Polypropylene (filter) |