Learn More
Fisherbrand™ Frascos de boca ancha ámbar con cono de sellado de PE negro para almacenamiento
Ideales para el almacenamiento de materiales secos. Los frascos de boca ancha ámbar Fisherbrand™ con cono de sellado de PE negro para almacenamiento se utilizan a menudo en aplicaciones químicas y medioambientales.
Marca: Fisherbrand™ 02911445
Descripción
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Disponen de una amplia apertura, ideal para uso general
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioleta y se pueden utilizar para sólidos fotosensibles
- «Frascos de vitaminas» clásicos para embalaje farmacéutico""
Especificaciones
60 ml (2 oz) | |
2 oz | |
De cristal | |
Negro | |
33-400 | |
Forma redonda | |
Cono de polietileno Polyseal | |
33-400 |
60 ml | |
Ámbar | |
24/caja | |
PolyCone | |
Ancha | |
Frasco, encajadora de boca ancha | |
Fenólico | |
Tapón de rosca |