Learn More
Fisherbrand™ Frascos de envasado de boca ancha ámbar con tapones revestidos de polivinilo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/caja
36/caja
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Descripción
- La boca ancha de los frascos permite un fácil acceso para la retirada de contenido
- Los recipientes y tapones limpios personalizados están libres de partículas visibles gracias al uso de agua desionizada
- Los recipientes limpios certificados se han limpiado según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 30 ml (1 oz) |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 15.1mm |
Incluye | Certificate of analysis |
Material | Vidrio |
Envase | 24/caja |
Cantidad | 24/caja |
Color del tapón | Blanco |