Learn More
Fisherbrand™ Frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos. Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE Fisherbrand™ son los clásicos frascos de vitaminas y se utilizan a menudo en aplicaciones farmacéuticas, químicas y medioambientales. El vidrio ámbar filtra las longitudes de onda ultravioleta para proteger los sólidos fotosensibles.
19.00€ - 39.85€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PE Foam/PTFE |
Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11754249
|
Fisherbrand™
02911438 |
30 ml | 28-400 | 24/caja | N/A | ||||
11764249
|
Fisherbrand™
2911439 |
60 ml | 33-400 | 24/caja | N/A | ||||
11774249
|
Fisherbrand™
02911440 |
120 ml | 38-400 | 24/caja | N/A | ||||
11784249
|
Fisherbrand™
2911441 |
250 ml | 45-400 | 24/caja | N/A | ||||
11794249
|
Fisherbrand™
2911442 |
500 ml | 53-400 | 12/Cs. | N/A | ||||
11704259
|
Fisherbrand™
2911443 |
1000 ml | 53-400 | 12/Cs. | N/A | ||||
Descripción
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Los tapones de polipropileno (PP) acoplados con revestimiento de PTFE y F217 (espuma de PE) son una alternativa económica a los tapones fenólicos con revestimiento de PTFE y Termoset
- Los revestimientos F217 constan de 3 capas: un núcleo de espuma de baja densidad bien intercalada herméticamente entre dos capas de polietileno (LDPE)
- Los revestimientos de PTFE/F217 son muy flexibles y presentan una fuerte resistencia a productos químicos y la humedad para ayudar a eliminar el olor y las interferencias de sabor en el contenido del frasco o tarro&&
Especificaciones
Ámbar | |
Blanco | |
USP tipo III | |
Ancha | |
Frasco, encajadora de boca ancha | |
Polipropileno | |
Sí |
De cristal | |
PE Foam/PTFE | |
Sí | |
Forma redonda | |
PTFE/polietileno | |
Tapón de rosca |