Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar para limpieza certificada
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar con certificado de pureza Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
74.00€ - 113.00€
Especificaciones
Procedimiento de limpieza | Directrices de EPA |
---|---|
Color | Ámbar |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) |
Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12548716
|
Fisherbrand™
02912005 |
60 ml | 33-400 mm |
113.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11754299
|
Fisherbrand™
02912008 |
250 ml | 45-400 mm |
74.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Ideales para almacenamiento de polvos secos fotosensibles. Los frascos para encajadora de boca ancha de color ámbar con certificado de pureza Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico de color ámbar.
- Boca ancha, vidrio ámbar
- Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polietileno con espuma recubierta de PTFE
Certifications
Se adjunta un certificado de análisis en cada lote
Especificaciones
Directrices de EPA | |
Blanco | |
Frasco de boca ancha | |
PTFE |
Ámbar | |
Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) | |
Polietileno | |
Tapón de rosca |