Learn More
Fisherbrand™ Minitoallitas de estopilla
Cada toalla es una almohadilla cuadrada de 10,2 cm plegada que se despliega hasta aproximadamente 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.)
Marca: Fisherbrand™ 90023-37
Descripción
Las minitoallitas de Fisherbrand™ se pueden utilizar en microscopios, superficies ópticas, vidrio, electrodos de pH. Cada toalla es una almohadilla cuadrada de 10,2 cm plegada que se despliega hasta aproximadamente 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.)
- Algodón 100 % de grado reactivo certificado
- No raya superficies sensibles
- Absorbe 6 veces el peso
- Tamaño: 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.) plegado a un tamaño de 25,80 cm2 (4 pulgadas cuadradas)
Información de órdenes
Dimensiones de la caja: 11 x 11 x 20 cm (L x An x Al).
Especificaciones
Minitoallitas de estopilla | |
30.4 cm | |
30.4 cm | |
Blanco | |
Para limpiar cubetas y microscopios, limpiar cámaras y secar materiales de vidrio delicados, jeringas, pipetas y electrodo de pH | |
No estéril |
7 in. | |
12 pulg | |
Algodón | |
7 x 14 pulg. | |
Microscopios, superficies ópticas, instrumental de vidrio, electrodos de pH |