Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Código de producto. 11523772 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
43-400
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400
89-400
Cantidad:
12/caja
144/caja
24/caja
384/caja
48/caja
Tarros transparentes multiuso para conseguir la máxima visibilidad del contenido. Los tarros de paredes rectas transparentes con tapón con revestimiento de PE y exterior de PTFE Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1 a 32 oz.
Los tarros de vidrio redondos con lados rectos transparentes (Flint) se han diseñado sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Estos tarros multiuso resultan muy versátiles. Nuestros tarros con paredes rectas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 oz a 32 oz. También están disponibles en estilo alto/estrecho con tamaños de 8 oz a 16 oz.
  • Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
  • Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Clear
Material De cristal
Envase 144/caja
Cantidad 144/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Espuma de PE/PTFE
Acabado del cuello 53-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Frasco de lados rectos
Tipo de producto Tarro, con paredes rectas
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca