Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
43-400
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400
89-400
Cantidad:
12/caja
144/caja
24/caja
384/caja
48/caja
Descripción
Los tarros de vidrio redondos con lados rectos transparentes (Flint) se han diseñado sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Estos tarros multiuso resultan muy versátiles. Nuestros tarros con paredes rectas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 oz a 32 oz. También están disponibles en estilo alto/estrecho con tamaños de 8 oz a 16 oz.
- Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
- Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml (4 oz) |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Material | De cristal |
Envase | 24/caja |
Cantidad | 24/caja |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | Espuma de PE/PTFE |
Acabado del cuello | 58-400 |