Learn More
Fisherbrand™ Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL, 1mm de grosor
Para su uso con unidades de electroforesis en gel horizontal Mini SUB-GEL
20.30€ - 28.97€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11893473
|
Fisherbrand™
MS7-10-1 |
10 | 18 μl |
20.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11823483
|
Fisherbrand™
MS7-1-1 |
1 prep., 1 marcador | 203 μl |
20.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11863483
|
Fisherbrand™
MS7-12-1 |
12 | 14 μl |
28.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11803493
|
Fisherbrand™
MS7-16-1 |
16 | 10 μl |
28.97€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11843493
|
Fisherbrand™
MS7-2-1 |
2 prep., 2 marcador | 90 μl |
27.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11887553
|
Fisherbrand™
MS7-4-1 |
4 prep., 2 marcador | 48 μl |
20.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11827563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1 |
8 | 25 μl |
26.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11867563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1 |
8 | 11 μl | N/A | |||||
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Suministrado como estándar
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Blanco | |
Peine | |
1 mm |
Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel | |
1 unidad |