Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Marca: Fisherbrand™ 14958106
Includes: PTFE lid or stopper
Descripción
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Microceldas de fluorescencia | |
12 μL | |
PTFE | |
Ea., 2 Ea./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Centro H: 8,5mm | |
Quartz | |
1.5mm | |
1.5 mm | |
45 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |