Learn More
Tipo de ventana desecante Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Desecante Fisherbrand™ Esponga de humedad™ Desecante
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Descripción
Ajústese a todos los requisitos de secado con estas esponjas de humedad. Las esponjas de humedad™ de tipo ventana desecante Fisherbrand™ son inocuas y compatibles con las salas limpias de clase M3.5.
- Las bolsas dan como resultado una absorción de humedad del 37 %
- Los indicadores muestran cuándo se ha alcanzado la capacidad de humedad
- Una bolsa retendrá el 16 % de humedad en un recipiente con un volumen de 7,8 l (dos galones. 476 pulgadas cúbicas)
- Tamaño de bolsa: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Desecante Fisherbrand™ Esponga de humedad™ Desecante |
CAS | 1302-78-9 |
Material | Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate |
Cantidad | 40 Pk. |
Grado | Certified |
Peso | Each bag weighs 10 g (0.35 oz.) |