Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de PETG estériles
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con estos frascos de medios desechables y estériles
80.45€ - 112.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y el almacenamiento de medios |
Material | PETG |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | SAL 10-6, clase VI de la USP |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12074118
![]() |
Fisherbrand™
302019-0125 |
125 ml | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
110.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12084118
![]() |
Fisherbrand™
302019-0250 |
250 ml | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
112.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12064118
![]() |
Fisherbrand™
302019-0500 |
500 ml | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
80.45€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con estos frascos de medios desechables y estériles
El frasco para medios de cultivo de PETG de Fisherbrand es ideal para la preparación y el almacenamiento de medios.
- Una alternativa económica y a prueba de roturas a los frascos para medios de cultivo de vidrio
- Apirógeno y no citotóxico para proteger las células
- Las graduaciones moldeadas no se desprenden
- Fabricado con copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) transparente y ligero que proporciona resistencia a impactos y unas excelentes propiedades de protección a gases
- El tapón es de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Frascos envasados en una bandeja envuelta al vacío para mantener la limpieza
- La banda termorretráctil alrededor del tapón y el cuello del frasco proporcionan la garantía visual de esterilidad para frascos individuales hasta que se retira la banda
- Los números de referencia que terminan en "A" están diseñados sin un anillo a prueba de manipulación
Compliance
Esterilidad certificada según SAL 10-6, USP Clase VI para garantizar biocompatibilidad.
Especificaciones
Transparente | |
PETG | |
SAL 10-6, clase VI de la USP | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para la preparación y el almacenamiento de medios | |
Estéril | |
Media Bottle |