Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Strong and leak-resistant
Marca:  Fisherbrand™ 22044565
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18396513
  • 201.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Strong and leak-resistant
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Supplied with twist tie closure
Especificaciones
Especificaciones
Twist Tie
36 x 45 in. (91 x 114 cm)
91 cm
Biohazard symbol and text in English and Spanish
36 in
Polyethylene
Red with Black Print
114 cm
Autoclavable
45 in.
1.50 mil