Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de poliestireno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
50 ml
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) | 31 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 61 mm |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Poliestireno |
Tipo | Vaso de precipitados |
Desechables | Sí |