Learn More
Fisherbrand™ Botellas de medios de vidrio ámbar reutilizables
Utilice estos frascos de vidrio ámbar para una variedad de aplicaciones generales de laboratorio.
52.15€ - 590.00€
Especificaciones
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y reactivos, líquidos de retención y dispensación, almacenamiento químico
Incluye Tapón de rosca, anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Color de tornillo Azul
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15817001
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-100
100 mL
166.00€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15837001
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-250
250 mL
214.00€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15847001
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-500
500 mL
274.00€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15827001
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
SPFS14395A-1000
1000 mL
383.76€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17455353
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-2000
2000 mL
52.15€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17465353
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-5000
5000 mL
220.48€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17445353
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
SPFS14395A-10000
10.000 mL
590.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los frascos de vidrio ámbar reutilizables con tapa de Fisherbrand™ presentan una cómoda abertura ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Cuentan con un anillo de vertido de polipropileno transparente (natural), antigoteo y reemplazable.
  • Rosca GL 45
  • Sin revestimiento
  • Autoclavable (hasta 140°C)
  • Vidrio de borosilicato ámbar
  • Tapa de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Tapón de rosca, anillo de vertido
Azul
No estéril
No
Esterilizable en autoclave
Sí
Polipropileno
Tapón de rosca
Almacenamiento de medios y reactivos, líquidos de retención y dispensación, almacenamiento químico
Vidrio de borosilicato (3.3)
Polipropileno
Azul
Sí
Reutilizable
Frasco ámbar para medio
GL 45