Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio reutilizables con tapones de rosca fenólicos
Tapón fenólico de rosca con revestimiento de caucho blanco
282.88€ - 697.84€
Especificaciones
Material del cierre | Fenólico |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con | Apto para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
Tipo de etiqueta | Punto de marca |
Material de revestimiento | Caucho |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de rosca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de rosca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15214385
|
Fisherbrand™
73750M-94 |
16 mm | 125 mm | 15-415 | 16 ml |
282.88€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
16258831
|
Fisherbrand™
73750M-97 |
20 mm | 150 mm | 18-415 | 30 mL |
697.84€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
Tapón fenólico de rosca con revestimiento de caucho blanco
- Vidrio de borosilicato de alta calidad
- Punto de rotulación
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Envasados en bandejas envueltas al vacío y sin pelusas
Especificaciones
Fenólico | |
Apto para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
Caucho | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubo de vidrio reutilizable |
Vidrio de borosilicato | |
Punto de marca | |
No estériles | |
Tapón de rosca |