Learn More
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
38-400
58-400
Descripción
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Descripción | Tapón de rosca |
Material | Plástico |
N.º por caja | 288 Cs. |
Cantidad | 288/PK. |
Material de revestimiento | Rubber |
Acabado del cuello | 58-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |