Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Bottles without Cap
Ideal lab bottle for handling volatile substances. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Bottles without Cap are easier to grip and harder to break.
122.55€ - 219.50€
Especificaciones
Color Clear
Material Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Safety-coated Boston Round Bottle
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11543602
Ver documentos
Fisherbrand™
02911860
240 mL 24-400 mm 108/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11553602
Ver documentos
Fisherbrand™
02911921
480 mL 28-400 mm 60/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11563602
Ver documentos
Fisherbrand™
02911922
960 mL 33-400 mm 30/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Safety Coated Glass Boston Round Bottles are glass Boston Rounds that have been coated in a layer of Plastisol, a solution of PVC resin in a liquid plasticizer that cools to form a perfectly-fitting plastic coating. These plastic-coated glass Boston Round bottles are easier to grip and harder to break than ordinary glass bottles, yet still offer the chemical resistance and minimal interference of glass. In the case that the glass does break, the plastisol coating will contains the contents in the bottle long enough to allow for proper disposal. Boston Round bottles feature a round body, curved shoulders, and a narrow screw neck opening. Safety plastic-coated Boston Round bottles are ideal lab bottles for handling volatile substances.
  • Coated in layer of plastisol
  • Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
  • If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
  • Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
  • Not autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Estrecha
Safety-coated Boston Round Bottle
Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Cilíndrico
Tapón de rosca