Learn More
Fisherbrand™ Tapones para tubos Sav-It™
Sellos de protección firmes y resistentes a fugas que protegen al personal y a las muestras
Marca: Fisherbrand™ A21068FIS
22.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Aplicación con una sola mano
- Se puede perforar para el muestreo a través de tapón mediante sistemas de instrumentación de tubo cerrado
- No interfiere con la mayoría de las metodologías de química, coagulación y control de fármacos
- Compatible con tubos de ensayo, tubos de centrífuga, tubos para aplicaciones especiales y tubos de extracción de sangre al vacío
- Muestreo directo a través de tapón mediante sistemas de instrumentación de tubo cerrado
- No se agrietan ni desprenden
- Se mantienen fijos bajo los procedimientos más exigentes, como agitación, centrifugación, refrigeración y congelación
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Entre 12 y 13 mm | |
Tubos de ensayo, tubos de centrífuga, tubos para aplicaciones especiales y tubos de extracción de sangre al vacío |
Copolímero de elastómero | |
0,47/0,51 pulg | |
No estéril |