Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho de dos orificios
Distintos tamaños de 00 a 15
16.61€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Caucho natural |
Tipo de producto | Tapón cónico de dos orificios |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Posiciones totales | 2 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tamaño | Stopper Number | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Tamaño | Stopper Number | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11756078
|
Fisherbrand™
62991-73 |
2.5 cm | 2 | 2 | 2 cm | N/A | |||
Descripción
Assorted sizes 00 to 15
- Tamaño de orificio: de 3 a 5 mm
†The approximate per-pack quantity shown is based on the average number of stoppers in 1 lb. (454g).
Especificaciones
Negro | |
Tapón cónico de dos orificios | |
2 |
Caucho natural | |
Uso general |