Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con pulverizador ajustable
Manipule soluciones frías/calientes y acuosas/basadas en disolventes
32.15€ - 48.10€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Incluye | Pulverizador ajustable de polipropileno |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714356
|
Fisherbrand™
90010-81 |
240 ml |
48.10€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11795873
|
Fisherbrand™
90023-74 |
1000 ml |
32.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Manipule soluciones frías o calientes, basadas en disolventes o acuosas mediante los frascos de lavado Fisherbrand™ con pulverizador regulable.
Tipo de vaporización ajustable: vapor fino para placas de TLC; aguja para lavado de instrumental de vidrio; flujo grande para el chorro potente necesario para lavar filtros.
- El frasco está hecho de polietileno de alta densidad
- El pulverizador es de polipropileno
- El gatillo permite una pulverización controlada con una sola mano y con solo ejercer una ligera presión
- Las marcas grabadas muestran cuánto líquido queda
- La forma cuadrada ocupa poco espacio en la mesa de trabajo y asegura un centro de gravedad bajo
Especificaciones
White | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Reutilizable | |
De rosca | |
10.16 cm | |
4 in | |
Threaded |
Pulverizador ajustable de polipropileno | |
No estéril | |
Not Autoclavable | |
No | |
Bajo | |
Frasco con pulverizador | |
Polipropileno |