Learn More
Invitrogen™ Colorante de viabilidad con fijación eFluor™ eBioscience™ 660
Se puede utilizar para etiquetar células muertas de forma irreversible antes de los procedimientos de crioconservación, fijación y/o permeabilización. A diferencia del 7-AAD y PI (yoduro de propidio), las células etiquetadas con colorantes de viabilidad con fijación se pueden lavar, fijar, permeabilizar y teñir para antígenos intracelulares sin pérdida de intensidad de tinción.
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
Tipo de producto | Tinte |
Descripción
- Los colorantes de viabilidad con fijación pueden utilizarse para etiquetar células de todo tipo
- Fixable Viability Dye eFluor™ 660 puede excitarse con la línea de láser rojo (633 nm) y presenta una emisión máxima de 660 nm que se puede detectar mediante un filtro paso banda 660/20 (equivalente a APC-o Alexa Fluor™ 647)
- Para la compensación, se recomienda utilizar una muestra de las células de interés teñidas con colorante de viabilidad con fijación.
- Si se espera que el porcentaje de células muertas sea menor del 5 %, se recomienda tomar una pequeña alícuota de células, calentarla a 65 °C durante un minuto y colocarla inmediatamente en hielo durante un minuto. Después de este tratamiento, las células que han muerto por el calor pueden combinarse en proporción 1:1 con células vivas y teñirse con tintes de viabilidad con fijación.
- El colorante de viabilidad con fijación eFluor™ 660 se suministra como una solución prediluida preparada en DMSO anhidro de alta calidad. Debe protegerse de la luz y de la humedad
- Almacénelo a − 70 °C con desecante
- Puede soportar un máximo de 20 ciclos de congelación y descongelación
- Deje que el vial se estabilice a temperatura ambiente antes de abrirlo
- La tinción se puede realizar antes o después de la tinción de superficie
- Tras la tinción, las células pueden crioconservarse sin ningún efecto adverso sobre la intensidad de tinción de las células muertas tras la descongelación
Especificaciones
Rojo | |
Ensayo de viabilidad | |
Tinte | |
eBioscience™ |
Fluorescente | |
Citómetro de flujo | |
633⁄660 |