Learn More
BINDER™ Estante, reforzado
Estante, reforzado: colocado en el nivel inferior, carga máxima de 45 kg, con accesorio adicional para el funcionamiento del dispositivo de agitación, dispositivo de agitación o sistema de frascos de rodillo
Marca: BINDER™ 8012-0817
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reforzados
- Situado en el nivel inferior
- Carga máxima de 45 kg
Especificaciones
Estante, reforzado: colocado en el nivel inferior, carga máxima de 45 kg, con accesorio adicional para el funcionamiento del dispositivo de agitación, dispositivo de agitación o sistema de frascos de rodillo | |
Carga máx. de 67 kg | |
Accesorio, estante reforzado |
Cámaras BINDER KT 115, KT 170 | |
Acero |