Learn More
IKA™ Fijación de la pinza de fijación
Utilice este anemómetro para una gran variedad de aplicaciones. Los accesorios de pinza de fijación IKA™ son ideales para matraces de agitación, matraces Erlenmeyer y botellas con sección transversal redonda (sin pinzas de fijación).
Marca: IKA™ 0003115500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dimensiones (F x An x Al): 330 x 330 x 24 mm
- Capacidad: 56 x AS 2.1 (25 ml), 23 x AS 2.2 (50 ml), 23 x AS 2.3 (100 ml), 11 x AS 2.4 (250 ml), 9 x AS 2.5 (500 ml), 5 x AS 2.6 (1000 ml)
- Peso: 1,290g
Especificaciones
Clip de fijación | |
Matraces de agitación, matraces Erlenmeyer y frascos con sección transversal redonda (sin pinzas de fijación) |