Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de cromatografía Flash II
Marca:  Macherey-Nagel™ 727451
Código de producto. 10566531
  • 703.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Especificaciones
Kit de cromatografía Flash II
Incluye un DI de 450 x 40 mm Columna de vidrio, un depósito de eluyente de 1 l, 100 g de sílice 60 (40 a 63μ m), arena de mar, guata de fibra de vidrio silanizada, tubo de PTFE de 1 m
Cromatografía flash de baja presión
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Kit de cromatografía Flash II > Tipo: Kit de cromatografía Flash II