Learn More
Grant Instruments™ Bandeja para matraces para baños de agua con agitación Grant
Incluya orificios roscados para aceptar abrazaderas para matraces o soporte para placas de pocillos profundos (=2 ml). Las bandeja de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
Marca: Grant Instruments™ TF12
313.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Incluya orificios roscados para aceptar abrazaderas para matraces o soporte para placas de pocillos profundos (=2 ml). Las bandeja de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
- Admite matraces de 25 a 1000 ml
- Para su uso con los siguientes modelos de baños de agua con agitación:
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Compatible con soportes para placas SH o gradillas SR
- La bandeja para tubos de ensayo TF26 también es compatible con gradillas SR
- Se puede utilizar solo para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
Especificaciones
De 25 ml a 1000 ml | |
LSB12 | |
Bandeja para matraces |