Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno de fondo plano
Ideal para mediciones ópticas debido a su alta claridad.
415.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Capacidad (métrico) | 35 ml |
Longitud (métrico) | 56 mm |
Material | Poliestireno |
Diámetro (métrico) | 31 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10577061
|
Greiner Bio-One
214111 |
Con tapón de LDPE blanco multidisco | |||||||
Descripción
- Volumen: 35 ml
- Tubo transparente
- Diámetro X altura: 31 × 56 mm
- Disponible con o sin tapón de LDPE blanco multidisco
Especificaciones
Transparente | |
56 mm | |
31 mm |
35 ml | |
Poliestireno | |
Tubo de ensayo |